Ethyl-3-benzoylacrylate überwiegend trans 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A19426.09 A19426.18
A19426.09EA 31.7 EUR
A19426.09 A19426.18
Ethyl-3-benzoylacrylate überwiegend trans 94%
Ethyl-3-benzoylacrylate
Purity: 94% CAS No.: 17450-56-5 Molecular Formula: C12H12O3 Formula Weight: 204.23 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 184-185°/25mm Beilstein Reference: 2210035 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00011533
Formel: C₁₂H₁₂O₃
Siedepunkt: 184…185 °C (25 mmHg)
Dichte: 1,12
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011533
CAS-Nummer: 17450-56-5
EINECS: 408-040-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III