3-Brom-2-(brommethyl)propansäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
beta,beta'-Dibromoisobutyric Acid, Bis(bromomethyl)acetic Acid, 3-Bromo-2-(bromomethyl)propanoic acid
A19630.14
A19630.22
A19630.06
A19630.14EA
269
EUR
A19630.14
A19630.22
A19630.06
3-Brom-2-(brommethyl)propansäure 98%
3-Brom-2-(brommethyl)propansäure
Purity: 98%
CAS No.: 41459-42-1
Molecular Formula: (BrCH2)2CHCO2H
Formula Weight: 245.91
Melting Point: 98-101°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00010643
Formel:
C₄H₆Br₂O₂ Molecular Weight: 245,90 g/mol Schmelzpunkt: 98…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010643 CAS-Nummer: 41459-42-1 ADR: 8,III |