Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethyl thiophene-3-acetate
A19694.06 A19694.14 A19694.22
A19694.06EA 47.5 EUR
A19694.06 A19694.14 A19694.22
Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Ethyl-3-thiopheneacetate
Purity: 98% CAS No.: 37784-63-7 Molecular Formula: C8H10O2S Formula Weight: 170.23 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 110-114°/6mm Beilstein Reference: 122555 MDL No.: MFCD00005472
Formel: C₈H₁₀O₂S
Molecular Weight: 170.226 g/mol
Siedepunkt: 110…114 °C (6 mmHg)
Dichte: 1.137
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005472
CAS-Nummer: 37784-63-7
EINECS: 253-665-6