Farnesylacetat (Gemisch von Isomeren) Gemisch aus Isomeren 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol Acetate
A19778.14
A19778.22
A19778.14EA
63.5
EUR
A19778.14
A19778.22
Farnesylacetat (Gemisch von Isomeren) Gemisch aus Isomeren 96%
Farnesyl acetate (mixture of isomers)
Purity: 96%
CAS No.: 29548-30-9
Molecular Formula: C17H28O2
Formula Weight: 264.41
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.477
Beilstein Reference: 1784823
MDL No.: MFCD00036516
Formel:
C₁₇H₂₈O₂ Dichte: 0,91 Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036516 CAS-Nummer: 29548-30-9 EINECS: 249-689-1 |