4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
A19788.06
A19788.14
A19788.06EA
79.2
EUR
A19788.06
A19788.14
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 38071-22-6
Molecular Formula: C5H2Br2OS
Formula Weight: 269.94
Melting Point: 79-81°
MDL No.: MFCD00225242
Formel:
C₅H₂Br₂OS Schmelzpunkt: 79…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00225242 CAS-Nummer: 38071-22-6 |