Citronellylacetat ≥96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19872.14 A19872.22
A19872.14EA 24.6 EUR
A19872.14 A19872.22
Citronellylacetat ≥96%
Citronellyl acetate
Purity: 96% CAS No.: 150-84-5 Molecular Formula: C13H24O2 Formula Weight: 212.33 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4434 Boiling Point: 240° MDL No.: MFCD00015039
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Siedepunkt: 240 °C
Dichte: 0,890
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015039
CAS-Nummer: 150-84-5
EINECS: 205-775-0