Isoquinolin-3-Carbonsäure Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Azanaphthalene-3-carboxylic acid monohydrate, 3-Carboxyisoquinoline monohydrate, Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
A19880.03 A19880.06
A19880.03EA 114 EUR
A19880.03 A19880.06
Isoquinolin-3-Carbonsäure Monohydrat 99%
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 207399-25-5 Molecular Formula: C10H7NO2.xH2O Formula Weight: 173.17(anhy) Melting Point: 166-168° Beilstein Reference: 125548 MDL No.: MFCD00167216
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191,183 g/mol
Schmelzpunkt: 166…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075137
CAS-Nummer: 207399-25-5