Sodium-3-bromopropanesulphonate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromopropanesulphonic acid Sodium Salt
A19930.06 A19930.22
A19930.06EA 32.3 EUR
A19930.06 A19930.22
Sodium-3-bromopropanesulphonate 97%
Sodium-3-bromopropanesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 55788-44-8 Molecular Formula: Br(CH2)3SO3Na Formula Weight: 225.05 Melting Point: ca 256° dec. MDL No.: MFCD00024999
Formel: C₃H₇BrO₃S
Molecular Weight: 225,03 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 256 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024999
CAS-Nummer: 55788-44-8