Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 10,11-Dimethoxystrychnine sulphate salt
A19943.22 A19943.14
A19943.22EA 109 EUR
A19943.22 A19943.14
Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (Trockengewicht)
Brucine sulphate hydrate
Purity: 98% CAS No.: 652154-10-4 Molecular Formula: C23H26N2O4.0.5H2SO4.xH2O Formula Weight: 443.52(anhy) Melting Point: 191-196° dec. UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00013472
Formel: C₂₃H₂₆N₂O₄·¹/₂H₂SO₄·xH₂O
Molecular Weight: 443,52 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 191…196 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013472
CAS-Nummer: 652154-10-4
EINECS: 225-432-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,1455