5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
B20095.03 B20095.06 B20095.14
B20095.03EA 41.5 EUR
B20095.03 B20095.06 B20095.14
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Purity: 98% CAS No.: 118430-73-2 Molecular Formula: C8H15N3 Formula Weight: 153.22 Melting Point: 155-158° MDL No.: MFCD00068002
Formel: C₈H₁₅N₃
Molecular Weight: 153,22 g/mol
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068002
CAS-Nummer: 118430-73-2