Ethyldiacetoacetat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Acetyl-3-oxobutyrate, Ethyl 2-acetyl-3-oxobutanoate
B20149.09
B20149.18
B20149.09EA
51.8
EUR
B20149.09
B20149.18
Ethyldiacetoacetat 97%
Ethyl diacetoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 603-69-0
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 104-105°/17mm
Beilstein Reference: 775014
MDL No.: MFCD00009864
Formel:
C₈H₁₂O₄ Molecular Weight: 172,18 g/mol Siedepunkt: 104…105 °C (17 mmHg) Dichte: 1,104 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009864 CAS-Nummer: 603-69-0 EINECS: 210-053-3 |