DL-Asparagin Monohydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20273.22
B20273.36
B20273.22EA
76.8
EUR
B20273.22
B20273.36
DL-Asparagin Monohydrat 98%
DL-Asparagine monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 3130-87-8
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 6234992
MDL No.: MFCD00151039
Formel:
C₄H₈N₂O₃·H₂O Schmelzpunkt: ∼ 220 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151039 CAS-Nummer: 69833-18-7 EINECS: 221-521-1 |