3-Hydroxy-1-adamantancarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid, 3-Hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid
B20377.03 B20377.06
B20377.03EA 68.7 EUR
B20377.03 B20377.06
3-Hydroxy-1-adamantancarbonsäure 97%
3-Hydroxy-1-adamantancarbonsäure
Purity: 98% CAS No.: 42711-75-1 Molecular Formula: C11H16O3 Formula Weight: 196.25 Melting Point: 203-207° MDL No.: MFCD00193929
Formel: C₁₁H₁₆O₃
Molecular Weight: 196,25 g/mol
Schmelzpunkt: 203…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00193929
CAS-Nummer: 42711-75-1