2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydrazinyl-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide, 2-Hydrazino-2-imidazoline Hydrobromide, 2-Hydrazino-4,5-dihydroimidazole Hydrobromide
B20386.09
B20386.88
B20386.09EA
230
EUR
B20386.09
B20386.88
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide 98%
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Purity: 98%
CAS No.: 55959-84-7
Molecular Formula: C3H8N4.HBr
Formula Weight: 181.04
Melting Point: 181-185°
MDL No.: MFCD00012694
Formel:
C₃H₉BrN₄ Molecular Weight: 181.04 g/mol Schmelzpunkt: 181…185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012694 CAS-Nummer: 55959-84-7 EINECS: 259-921-3 |