N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N,N'-Oxalylbis(ethanolamine), N1,N2-Bis(2-hydroxyethyl)oxalamide
B20458.06 B20458.14 B20458.22
B20458.06EA 45.2 EUR
B20458.06 B20458.14 B20458.22
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide 99%
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide
Purity: 99% CAS No.: 1871-89-2 Molecular Formula: C6H12N2O4 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 167-169° dec. MDL No.: MFCD00020559
Formel: C₆H₁₂N₂O₄
Molecular Weight: 176,17 g/mol
Schmelzpunkt: 167…169 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020559
CAS-Nummer: 1871-89-2