2,4-Diaminodiphenylamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N1-Phenylbenzene-1,2,4-triamine
B20735.03
B20735.06
B20735.03EA
36
EUR
B20735.03
B20735.06
2,4-Diaminodiphenylamine 98%
2,4-Diaminodiphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 136-17-4
Molecular Formula: C12H13N3
Formula Weight: 199.26
Melting Point: 129-131°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00025285
Formel:
C₁₂H₁₃N₃ Molecular Weight: 199.26 g/mol Schmelzpunkt: 129…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025285 CAS-Nummer: 136-17-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |