Ethylene glycol ethyl methyl ether 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 0,01%
B20819.09 B20819.18
B20819.09EA 38.7 EUR
B20819.09 B20819.18
Ethylene glycol ethyl methyl ether 97% stabilisiert
Ethylene glycol ethyl methyl ether
Stab. with 0.01% BHT
Purity: 97% CAS No.: 5137-45-1 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 2°(36°F) Refractive Index: 1.3870 Boiling Point: 100-102° UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00048580
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C
Dichte: 0,850
Flammpunkt: 2 °C (36 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048580
CAS-Nummer: 5137-45-1
EINECS: 225-893-6
UN: 3271
ADR: 3,II