Furazolidon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one, 3-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone
B20834.14
B20834.22
B20834.14EA
71.1
EUR
B20834.14
B20834.22
Furazolidon 98%
Furazolidone
Purity: 98%
CAS No.: 67-45-8
Molecular Formula: C8H7N3O5
Formula Weight: 225.16
Melting Point: 254-256° dec.
MDL No.: MFCD00010550
Formel:
C₈H₇N₃O₅ Molecular Weight: 225,16 g/mol Schmelzpunkt: 254…256 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00910550 CAS-Nummer: 67-45-8 EINECS: 200-653-3 |