N4-Acetylcytosin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-Oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)acetamide
B20851.06
B20851.14
B20851.06EA
33.6
EUR
B20851.06
B20851.14
N4-Acetylcytosin 98%
N4-Acetylcytosin
Purity: 98%
CAS No.: 14631-20-0
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point:
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Molecular Weight: 153,14 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134466 CAS-Nummer: 14631-20-0 |