2-(4-Isobutylphenyl)propansäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-Ibuprofen, [(±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propionic Acid, Ibuprofen
B20989.03 B20989.06 B20989.14
B20989.03EA 34.7 EUR
B20989.03 B20989.06 B20989.14
2-(4-Isobutylphenyl)propansäure 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
Purity: 99% CAS No.: 15687-27-1 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.29 Odour: Odourless Melting Point: 75-78° Boiling Point: 157°/4mm UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00010393
Formel: C₁₃H₁₈O₂
Molecular Weight: 206.3 g/mol
Siedepunkt: 157 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 75…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010393
CAS-Nummer: 15687-27-1
EINECS: 239-784-6