1,1-Diphenyl-2-propin-1-ol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
B21428.06 B21428.14
B21428.06EA 32.9 EUR
B21428.06 B21428.14
1,1-Diphenyl-2-propin-1-ol 99%
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 99% CAS No.: 3923-52-2 Molecular Formula: C15H12O Formula Weight: 208.26 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 179-180°/18mm Beilstein Reference: 514549 MDL No.: MFCD00041570
Formel: C₁₅H₁₂O
Molecular Weight: 208.26 g/mol
Siedepunkt: 179…180 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Flammpunkt: 113 °C (235 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041570
CAS-Nummer: 3923-52-2