(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
rel-(R)-6-Methyl-2-((R)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl)hept-5-en-2-ol, 6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol
B21457.09
B21457.18
B21457.09EA
56.3
EUR
B21457.09
B21457.18
(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥96%
(+/-)-alpha-Bisabolol
Purity: 96%
CAS No.: 515-69-5
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4950
Beilstein Reference: 5733954
MDL No.: MFCD03846910
Formel:
C₁₅H₂₆O Molecular Weight: 222,37 g/mol Dichte: 0,93 Flammpunkt: 135 °C (275 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00129082 CAS-Nummer: 515-69-5 EINECS: 208-205-9 Merck Index: 14,1241 |