Zirkonium(IV)oxid Zement

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

42493.30 42493.A1
42493.30EA 108 EUR
42493.30 42493.A1
Zirkonium(IV)oxid Zement
Zirkonium(IV)oxid

CAS No.: 1314-23-4 Physical Form: Liquid/paste Appearance: Pale brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD01868884

Formel: ZrO₂
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2680 °C
Dichte: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR