Malonaldehydebis(phenylimine) monohydrochloride ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B21721.22EA
143
EUR
B21721.22
B21721.14
Malonaldehydebis(phenylimine) monohydrochloride ≥98%
Malonaldehydebis(phenylimine) monohydrochloride
Formel:
C₁₅H₁₄N₂·HCl Molecular Weight: 258,75 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 215 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054634 CAS-Nummer: 123071-42-1 |