Naphthalene-1-sulphonic acid hydrate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B21782.09 B21782.18
B21782.09EA 46.8 EUR
B21782.09 B21782.18
Naphthalene-1-sulphonic acid hydrate 98%
Naphthalene-1-sulphonic acid hydrate
Purity: 98% CAS No.: 6036-48-2 Molecular Formula: C10H8O3S.xH2O Formula Weight: 208.23(anhy) Melting Point: 89-91°(dried) UN No.: UN2585 MDL No.: MFCD00003987
Formel: C₁₀H₈O₃S·xH₂O
Molecular Weight: 208,23 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 89…91 °C (getrocknet)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003987
CAS-Nummer: 6036-48-2
EINECS: 201-610-1
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6376