Croconsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione
B21809.03 B21809.06
B21809.03EA 154 EUR
B21809.03 B21809.06
Croconsäure 98%
Croconic acid
Purity: 98% CAS No.: 488-86-8 Molecular Formula: C5H2O5 Formula Weight: 142.07 Odour: Odourless Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00181389
Formel: C₅H₂O₅
Molecular Weight: 142,07 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 280 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00181389
CAS-Nummer: 488-86-8