BAPTA tetraethyl ester ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Tetraethyl 2,2',2'',2'''-(((ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
B21971.03 B21971.06
B21971.03EA 85.9 EUR
B21971.03 B21971.06
BAPTA tetraethyl ester ≥98%
BAPTA tetraethyl ester
Purity: 98+% CAS No.: 73630-07-6 Molecular Formula: C30H40N2O10 Formula Weight: 588.66 Melting Point: 98-102° MDL No.: MFCD00532663
Formel: C₃₀H₄₀N₂O₁₀
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00532663
CAS-Nummer: 73630-07-6