4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22057.06 B22057.14
B22057.06EA 18 EUR
B22057.06 B22057.14
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Purity: 97% CAS No.: 374-25-4 Molecular Formula: CH2=CHCFClCF2Br Formula Weight: 223.43 Refractive Index: 1.4070 Boiling Point: 98-99° Beilstein Reference: 1758700 MDL No.: MFCD00039225
Formel: C₄H₃BrClF₃
Molecular Weight: 223.43 g/mol
Siedepunkt: 98…99 °C
Dichte: 1.678
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039225
CAS-Nummer: 374-25-4