Dowex® 50WX8 (H) 50-100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22109.0E B22109.22 B22109.36
B22109.0EEA 1141 EUR
B22109.0E B22109.22 B22109.36
Dowex® 50WX8 (H) 50-100 mesh
Dowex® 50WX8 (H)
CAS No.: 11119-67-8 MDL No.: MFCD00132726
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132726
CAS-Nummer: 11119-67-8