Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
B22129.03 B22129.06 B22129.14
B22129.03EA 30.3 EUR
B22129.03 B22129.06 B22129.14
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 5118-06-9 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Melting Point: 44-48° Boiling Point: 107-109°/13mm MDL No.: MFCD00055642
Formel: C₆H₆O₃S
Molecular Weight: 158,18 g/mol
Siedepunkt: 107…109 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055642
CAS-Nummer: 5118-06-9