3-Methyl-2-butenal 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
B22226.06
B22226.14
B22226.06EA
60
EUR
B22226.06
B22226.14
3-Methyl-2-butenal 97%
3-Methyl-2-butenal
Purity: 97%
CAS No.: 107-86-8
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.4613
Odour: Characteristic
Melting Point: -20°
Boiling Point: 136°
Beilstein Reference: 1734740
UN No.: UN2929
MDL No.: MFCD00010291
Formel:
C₅H₈O Molecular Weight: 84,12 g/mol Siedepunkt: 136 °C Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 0,88 Flammpunkt: 37 °C (99 °F) |
MDL:
MFCD00010291 CAS-Nummer: 107-86-8 EINECS: 203-527-6 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8448 |