1-(2-Chlorethyl)pyrrolidinhydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
B22236.14
B22236.22
B22236.14EA
39
EUR
B22236.14
B22236.22
1-(2-Chlorethyl)pyrrolidinhydrochlorid 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 7250-67-1
Molecular Formula: C6H12ClN.HCl
Formula Weight: 170.08
Melting Point: 168-173°
Beilstein Reference: 3677061
MDL No.: MFCD00012718
Formel:
C₆H₁₂ClN Molecular Weight: 170,08 g/mol Schmelzpunkt: 168…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012718 CAS-Nummer: 7250-67-1 EINECS: 230-660-7 |