2-Octen-4-on 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22250.03 B22250.06
B22250.03EA 57.1 EUR
B22250.03 B22250.06
2-Octen-4-on 97%
2-Octen-4-one
Purity: 97% CAS No.: 4643-27-0 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 65°/15mm UN No.: UN1224 MDL No.: MFCD00061023
Formel: C₈H₁₄O
Siedepunkt: 65 °C (15 mmHg)
Dichte: 0,850
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061023
CAS-Nummer: 4643-27-0
EINECS: 225-071-7
ADR: 3,III