Ranitidine hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
N-[2-[5-[(Dimethylamino)methyl]furfurylthio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine Hydrochloride, N-(2-(((5-((Dimethylamino)methyl)furan-2-yl)methyl)thio)ethyl)-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine hydrochloride
B22260.06
B22260.14
B22260.06EA
44.7
EUR
B22260.06
B22260.14
Ranitidine hydrochloride 99%
Ranitidine hydrochloride
An H-2 histamine receptor antagonist.
Applications: An H-2 histamine receptor antagonist
Formel:
C₁₃H₂₂N₄O₃S Molecular Weight: 350,86 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 134 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069339 CAS-Nummer: 66357-59-3 EINECS: 266-333-0 Merck Index: 14,8110 |