Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
B22270.06 B22270.14
B22270.06EA 39.2 EUR
B22270.06 B22270.14
Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate 94%
Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Purity: 94% CAS No.: 363-58-6 Molecular Formula: C6H6ClF3O3 Formula Weight: 218.56 Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.3900 Boiling Point: 67-71°/35mm Beilstein Reference: 1787023 UN No.: UN1760 MDL No.: MFCD00041540
Formel: C₆H₆ClF₃O₃
Molecular Weight: 218.556 g/mol
Siedepunkt: 67…71 °C (35 mmHg)
Dichte: 1.39
Flammpunkt: 67 °C (153 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041540
CAS-Nummer: 363-58-6
ADR: 8 III