tert-Butyl methyl sulphide ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22390.06
B22390.14
B22390.06EA
35.9
EUR
B22390.06
B22390.14
tert-Butyl methyl sulphide ≥98%
tert-Butyl methyl sulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 6163-64-0
Molecular Formula: C5H12S
Formula Weight: 104.22
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 101-102°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008840
Formel:
C₅H₁₂S Siedepunkt: 101…102 °C Dichte: 0,826 Flammpunkt: –3 °C (26 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008840 CAS-Nummer: 6163-64-0 ADR: 3,II |