Ethyl-2-bromoisovalerate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate
B22525.06 B22525.14
B22525.06EA 21.4 EUR
B22525.06 B22525.14
Ethyl-2-bromoisovalerate 97%
Ethyl-2-bromoisovalerate
Purity: 97% CAS No.: 609-12-1 Molecular Formula: C7H13BrO2 Formula Weight: 209.09 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4490 Odour: Pungent Boiling Point: 185-186° Beilstein Reference: 1099039 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00026855
Formel: C₇H₁₃BrO₂
Molecular Weight: 209.08 g/mol
Siedepunkt: 185…186 °C
Dichte: 1.276
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026855
CAS-Nummer: 609-12-1
EINECS: 210-178-3
ADR: 8 III