3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B22671.06
B22671.14
B22671.06EA
29
EUR
B22671.06
B22671.14
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde 99%
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 31704-80-0
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 58°(136°F)
Boiling Point: 93-94°/14mm
UN No.: UN1989
MDL No.: MFCD00209519
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Siedepunkt: 93…94 °C (14 mmHg) Dichte: 1,006 Flammpunkt: 58 °C (136 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209519 CAS-Nummer: 31704-80-0 EINECS: 250-771-4 ADR: 3,III |