Phloroglucide 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
PHBF, 2,3',4,5',6-Pentahydroxybiphenyl
B22693.06
B22693.14
B22693.06EA
278
EUR
B22693.06
B22693.14
Phloroglucide 95%
Phloroglucide
Purity: 95%
CAS No.: 491-45-2
Molecular Formula: C12H10O5
Formula Weight: 234.21
Melting Point: ca 296° dec.
Beilstein Reference: 3324960
MDL No.: MFCD00044547
Formel:
C₁₂H₁₀O₅ Schmelzpunkt: ∼ 296 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044547 CAS-Nummer: 491-45-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Cream to pale pink or pale brown |
Form | powder |
Assay (HPLC) | >94.0% |