5,7-Dimethoxycoumarin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Citropten, 5,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one
B23226.01 B23226.03 B23226.06
B23226.01EA 39 EUR
B23226.01 B23226.03 B23226.06
5,7-Dimethoxycoumarin 98%
5,7-Dimethoxycoumarin
Purity: 98% CAS No.: 487-06-9 Molecular Formula: C11H10O4 Formula Weight: 206.20 Melting Point: 146-149° MDL No.: MFCD00006870
Formel: C₁₁H₁₀O₄
Molecular Weight: 206,20 g/mol
Schmelzpunkt: 146…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006870
CAS-Nummer: 487-06-9
EINECS: 207-646-4
Merck Index: 14,5492