Zirconium(IV) butoxide ≥80% (w/w)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zirconium(IV) n-butoxide, Zirconium(IV) Tetrabutoxide
B23317.0B B23317.18 B23317.30
B23317.0BEA 234 EUR
B23317.0B B23317.18 B23317.30
Zirconium(IV) butoxide ≥80% (w/w)
Zirconium(IV) butoxide
CAS No.: 1071-76-7 Molecular Formula: C16H36O4Zr Formula Weight: 383.68 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.466 Odour: Alcohol-like Beilstein Reference: 4132649 UN No.: UN1120 MDL No.: MFCD00048765
Formel: C₁₆H₃₆O₄Zr
Molecular Weight: 383,68 g/mol
Dichte: 1,070
Flammpunkt: 38 °C (100 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048765
CAS-Nummer: 1071-76-7
EINECS: 213-995-3
UN: 1120
ADR: 3,III