(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)essigsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Amino-4-thiazolyl)acetic acid, 2-Amino-4-thiazoleacetic acid
B23534.14
B23534.22
B23534.14EA
39
EUR
B23534.14
B23534.22
(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)essigsäure 97%
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 29676-71-9
Molecular Formula: C5H6N2O2S
Formula Weight: 158.18
Melting Point: ca 130° dec.
Beilstein Reference: 127415
MDL No.: MFCD00010068
Formel:
C₅H₆N₂O₂S Molecular Weight: 158,18 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 130 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010068 CAS-Nummer: 29676-71-9 EINECS: 249-769-6 |