6-Acetamidohexanoic acid hydrate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B23623.06 B23623.14
B23623.06EA 28.8 EUR
B23623.06 B23623.14
6-Acetamidohexanoic acid hydrate 99%
6-Acetamidohexanoic acid hydrate
Purity: 99% CAS No.: 57-08-9 Molecular Formula: C8H15NO3.xH2O Formula Weight: 173.21(anhy) Melting Point: 102-106° MDL No.: MFCD00004424
Formel: C₈H₁₅NO₃·xH₂O
Schmelzpunkt: 102…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004424
CAS-Nummer: 57-08-9
EINECS: 200-310-8
Merck Index: 14,45