Ethyl-2,2-diethylacetoacetate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
B23729.06 B23729.14
B23729.06EA 31.6 EUR
B23729.06 B23729.14
Ethyl-2,2-diethylacetoacetate 97%
Ethyl-2,2-diethylacetoacetate
Purity: 97% CAS No.: 1619-57-4 Molecular Formula: C10H18O3 Formula Weight: 186.25 Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 84-86°/13mm Beilstein Reference: 1767891 MDL No.: MFCD00048552
Formel: C₁₀H₁₈O₃
Molecular Weight: 186,25 g/mol
Siedepunkt: 84…86 °C (13 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048552
CAS-Nummer: 1619-57-4
EINECS: 216-581-0