meso-Hydrobenzoin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B23946.06
B23946.14
B23946.06EA
76
EUR
B23946.06
B23946.14
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Purity: 99%
CAS No.: 579-43-1
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.27
Melting Point: 134-136°
Beilstein Reference: 2050814
MDL No.: MFCD00064253
Formel:
C₁₄H₁₄O₂ Schmelzpunkt: 134…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064253 CAS-Nummer: 579-43-1 EINECS: 207-758-3 Merck Index: 14,4777 |