2,2'-Furil dioxime Gemisch aus Isomeren 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B23972.03
B23972.06
B23972.03EA
106
EUR
B23972.03
B23972.06
2,2'-Furil dioxime Gemisch aus Isomeren 97%
2,2'-Furil dioxime
Purity: 97%
CAS No.: 522-27-0
Molecular Formula: C10H8N2O4
Formula Weight: 220.19
Melting Point: ca 165°
Beilstein Reference: 85894
MDL No.: MFCD00075315
Formel:
C₁₀H₈N₂O₄ Schmelzpunkt: ∼ 165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075315 CAS-Nummer: 522-27-0 EINECS: 208-326-7 Merck Index: 14,4306 |