Cobalt(II) gluconate hydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B24293.14
B24293.22
B24293.14EA
45.9
EUR
B24293.14
B24293.22
Cobalt(II) gluconate hydrate
Cobalt(II) gluconate hydrate
CAS No.: 71957-08-9
Molecular Formula: C12H22CoO14.xH2O
Formula Weight: 449.23(anhy)
Melting Point:
Formel:
C₁₂H₂₂CoO₁₄·xH₂O Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684006 CAS-Nummer: 1809162-99-9 EINECS: 276-206-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III |