4-Hydroxybenzoylacrylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B24519.06
B24519.14
B24519.06EA
150
EUR
B24519.06
B24519.14
4-Hydroxybenzoylacrylic acid 97%
4-Hydroxybenzoylacrylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 24849-48-7
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 197-198°
MDL No.: MFCD00460607
Formel:
C₁₀H₈O₄ Schmelzpunkt: 197…198 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00460607 CAS-Nummer: 24849-48-7 |