5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo Gemisch) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
B24973.14 B24973.22
B24973.14EA 72.1 EUR
B24973.14 B24973.22
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo Gemisch) 95%
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 5453-80-5 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4910 Odour: Characteristic Boiling Point: 68-70°/12mm Beilstein Reference: 1363813 UN No.: UN1989 MDL No.: MFCD00167568
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,032
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167568
CAS-Nummer: 5453-80-5
EINECS: 226-698-9
UN: 1989
ADR: 3,III