4-Azabenzimidazole 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
4H-Imidazo[4,5-b]pyridine
B25051.03
B25051.06
B25051.14
B25051.03EA
57.2
EUR
B25051.03
B25051.06
B25051.14
4-Azabenzimidazole 99%
4-Azabenzimidazole
Purity: 99%
CAS No.: 273-21-2
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Melting Point: 145-150°
Boiling Point: 140-150°/0.1mm
Beilstein Reference: 2600
MDL No.: MFCD00005579
Formel:
C₆H₅N₃ Molecular Weight: 119.127 g/mol Siedepunkt: 140…150 °C (0.1 mmHg) Schmelzpunkt: 145…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005579 CAS-Nummer: 273-21-2 EINECS: 205-987-3 |